Läs mer
Cerium(III)bromidhydrat, 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410730
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410730 10 g 10g
11420730 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044432.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III)bromid används på följande sätt, CeBr3-dopade lantanbromidenkristaller är kända för att uppvisa överlägsna scintillationsegenskaper för tillämpningar inom säkerhetsdetektorer, medicinsk bildbehandling och geofysikdetektorer. Odopade enkristaller av CeBr3 har visat sig lovande som enγ -strålscintillationsdetektor i kärnteknisk icke-spridningstestning, medicinsk bildbehandling, miljösanering och oljeprospektering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14457-87-5
Molekylformel Br3Ce
Molekylvikt (g/mol) 379.83
MDL-nummer MFCD00016004
InChI-nyckel MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn cerium(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium (III) bromide hydrate
Färg Orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1995
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 379.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.