Läs mer
Cerium(III) bromide hydrate, 99%
Produktkod. p-7059346
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11480750
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044447.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III)bromidhydrat används i säkerhetsdetektorer, medicinsk bildbehandling och geofysikdetektorer,γ -Strålscintillationsdetektor vid kärnvapenprovning av icke-spridning, medicinsk bildbehandling, miljösanering och oljeprospektering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14457-87-5
Molekylformel Br3Ce
Molekylvikt (g/mol) 379.83
MDL-nummer MFCD00016004
InChI-nyckel MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn cerium(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium (III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 379.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.