Läs mer
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
1080.52 SEK - 4885.16 SEK
Kemiska identifierare
CAS 14457-87-5
MDL-nummer MFCD00016004
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15427465
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047194.03
1g
1080.52 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15437465
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047194.06
5g
2136.56 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15447465
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047194.14
4885.16 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Specifikationer
Kemiska identifierare
14457-87-5
MFCD00016004
Specifikationer
Cerium(III) bromide
14457-87-5
MFCD00016004
Soluble in water.
99.99%
Ampule
5.18 g/mL
Ultra dry
(metals basis)
14,1995
379.83
Odorless
Hygroscopic
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-447-0
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer