Läs mer
Cerium(III) karbonathydrat, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10776573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776573 10 g Glasflaska 10g
10033872 50 g Glasflaska 50g
10087002 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379400100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.96 SEK
    238.65 SEK / 10g
    Save 27.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-25-1
Molekylformel C3Ce2O9
Molekylvikt (g/mol) 460.26
MDL-nummer MFCD00149635
InChI-nyckel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC-namn cerium(3+);trikarbonat;hydrat
LEDER [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) carbonate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel Ce(CO3)3·xH2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 460.27
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.