Läs mer
Cerium(III) karbonathydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11337118
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337118 500 g 500g
11327118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015295.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460,26 g/mol
Råmaterial av olika högrent ceriumkomplex och höggradigt polerpulver. Ceriumkarbonat används för att avfärga glas genom att hålla järn i sitt järnhaltiga tillstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-25-1
Molekylformel C3Ce2O9
Molekylvikt (g/mol) 460.26
MDL-nummer MFCD00149635
InChI-nyckel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
LEDER [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) carbonate hydrate
Smältpunkt 848 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösliga indusna mineralsyror.
IUPAC-namn cerium(3+);trikarbonat;hydrat
Formel vikt 460,27 (vattenfattig)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.