Läs mer
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.999% (REO)
Produktkod. 11485200
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485200 25 g 25g
11495200 100 g 100g
11405210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044496.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Cerium(III)karbonathydrat används för att framställa ceriumklorid och glödlampor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-25-1
Molekylformel C3Ce2O9
Molekylvikt (g/mol) 460.26
MDL-nummer MFCD00149635
InChI-nyckel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC-namn dicerium(3+)trikarbonat
LEDER [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium (III) carbonate hydrate
Smältpunkt 848°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,1996
Löslighetsinformation Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Formel vikt 460.27 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.