Läs mer
Cerium(III)klorid, vattenfritt, 99,5 % (REO)
Produktkod. 11327997
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327997 250 g 250g
11317997 10 g 10g
11307997 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 021112.30
 Begränsad artikel
I lager
För glödande gasmantlar finns spektrografi, polymerisation av olefiner | CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246,466 g/mol
Cerium(III)klorid används i glödgasmantel, spektrografi och polymerisation av olefiner. Den fungerar som en Lewis syra och används i Friedel-Crafts alkylerings- och acyleringsreaktioner i organisk syntes. Det används som en prekursor för framställning av andra ceriumsalter, såsom cerium(III)trifluormetansulfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-86-5
Molekylformel CeCl3
Molekylvikt (g/mol) 246.466
MDL-nummer MFCD00010929
InChI-nyckel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC-namn cerium(3+);triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1727 °C
Kemiskt namn eller material Cerium(III) chloride
Smältpunkt 848 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, aceton, syror. Lösliga i vatten, etanol och aceton.
Formel vikt 246.48
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Densitet 3.92
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.