Läs mer
Cerium(III)kloridheptahydrat, 99 %
Produktkod. 10732831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10732831 500 g Glasflaska 500g
10688124 25 g Glasflaska 25g
10082710 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211825000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18618-55-8
Molekylformel CeCl3·7H2O
Molekylvikt (g/mol) 372.58
MDL-nummer MFCD00149634
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) chloride heptahydrate
Smältpunkt 848,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Densitet 3.97
Linjär formel CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Merck Index 10, 1956
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 372.58
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.