Läs mer
Cerium(III)kloridheptahydrat, 99 %
Beskrivning
Cerium(III)kloridheptahydrat används vid framställning av allylsilaner från estrar. Det används som ett reduktionsmedel i organisk syntes istället för natriumborhydrid. I Luche-reaktion ger karvon selektivt allylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cerium(III)kloridheptahydrat används vid framställning av allylsilaner från estrar. Det används som ett reduktionsmedel i organisk syntes istället för natriumborhydrid. I Luche-reaktion ger karvon selektivt allylalkohol.
Löslighet
Lösligt i alkohol och aceton. Något löslig i tetrahydrofuran. Olösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(III) chloride heptahydrate |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Luftkänslig; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1997 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, vatten och aceton. Lätt löslig i tetrahydrofuran. |
| Formel vikt | 372,60 (246,48 vattenfattig) |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Cerium(III) chloride heptahydrate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium chloride heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.