Läs mer
Cerium(III)kloridheptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020853
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11409793
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O
Cerium(III)kloridheptahydrat används vid framställning av allylsilaner från estrar. Det används som ett reduktionsmedel i organisk syntes istället för natriumborhydrid. I Luche-reaktion ger karvon selektivt allylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cerium(III)kloridheptahydrat används vid framställning av allylsilaner från estrar. Det används som ett reduktionsmedel i organisk syntes istället för natriumborhydrid. I Luche-reaktion ger karvon selektivt allylalkohol.
Löslighet
Lösligt i alkohol och aceton. Något löslig i tetrahydrofuran. Olösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18618-55-8
Molekylformel CeCl3·7H2O
MDL-nummer MFCD00149634
Synonym Cerous chloride heptahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) chloride heptahydrate
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,1997
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formel vikt 372.60 (246.48 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cerium chloride heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.