Läs mer
Cerium(III) kloridheptahydrat, TRC
Produktkod. 30363155
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30363155 10 g
1 options
Produktkod. 30363155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC27705810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) Chloride Heptahydrate
CAS 18618-55-8
Molekylformel CeCl3 . 7(H2O)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
IUPAC-namn cerium (3+); triklorid; Heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 372.58
Formel vikt 370.8859