Läs mer
Cerium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4781845
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11381079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011325.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19423-76-8 | CeCl3 | 246.47 g/mol
Cerium(III)kloridhydrat används som en viktig råvara vid framställning av andra ceriumsalter såsom cerium(III)trifluormetansulfonat. Det används vid omvandling av estrar till allylsilaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-76-8
Molekylformel CeCl3
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149633
InChI-nyckel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Cerous chloride
IUPAC-namn cerium(3+)-hydrattriklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) chloride hydrate
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Soluble in water and strong mineral acids.
Formel vikt 246.48 (Anhydrous)
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.