Läs mer
Cerium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. 11333867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333867 25 g 25g
11343867 5 g 5g
11405050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035688.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.466 g/mol
Cerium(III)klorid används i glödgasmantel, spektrografi och polymerisation av olefiner. Den fungerar som en Lewis syra och används i Friedel-Crafts alkylerings- och acyleringsreaktioner i organisk syntes. Det används som en prekursor för framställning av andra ceriumsalter, såsom cerium(III)trifluormetansulfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-86-5
Molekylformel CeCl3
Molekylvikt (g/mol) 246.466
MDL-nummer MFCD00010929
InChI-nyckel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC-namn cerium(3+);triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1727°C
Kemiskt namn eller material Cerium(III) chloride
Smältpunkt 848°C
Namnnotering ultra dry, (REO)
Färg Grå till vit
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,1997
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,acids and acetone.
Formel vikt 246.48
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampulerad under argon
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.92
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.