Läs mer
Cerium(III) fluoride, 99.9% (REO)
Produktkod. 11377997
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377997 25 g 25g
11367997 100 g 100g
11357997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 021118.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-88-5 | CeF3 | 197.111 g/mol
Cerium(III)fluorid används för att göra Lewis syra. Det anses vara det mest effektiva glaspoleringsmedlet för optisk polering med hög precision. Ceriumfluorid används som kärntillsats för att förbättra egenskaperna hos den eventuella svetsen. Fluoriden ger stabilitet till bågen och modifierar även beteendet hos den smälta metallen som strömmar in i svetsen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-88-5
Molekylformel CeF3
Molekylvikt (g/mol) 197.111
MDL-nummer MFCD00010932
InChI-nyckel QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC-namn cerium(3+);trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼2300°C
Kemiskt namn eller material Cerium(III) fluoride
Smältpunkt 1460°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,1998
Löslighetsinformation Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water
Formel vikt 197.12
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.16 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.