Läs mer
Cerium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049273
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11396918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013662.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-88-5
Molekylformel CeF3
Molekylvikt (g/mol) 197.111
MDL-nummer MFCD00010932
InChI-nyckel QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC-namn cerium(3+);trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼2300°C
Kemiskt namn eller material Cerium(III) fluoride
Smältpunkt 1460°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,1998
Löslighetsinformation Soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 197.12
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.16 g/mL