Läs mer
Cerium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. 11386888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386888 1 g 1g
11376888 5 g 5g
15471047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013641.03
Request Bulk or Custom Format
Used as a pharmaceutical intermediate. | CAS: 7790-87-6 | CeI3
Cerium(III)jodid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-87-6
Molekylformel CeI3
MDL-nummer MFCD00049423
Synonym Cerium triiodide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) iodide
Smältpunkt 766°C
Förpackning Ampulerad under argon
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 520.83
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.