Läs mer
Cerium(III) Nitrate, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Produktkod. 10660501 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
100g, Plastic powder jar
Produktkod.
10660501 100g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10660501 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3780/48
Antal Pris
1 1322.02 SEK / 100g
12 1321.36 SEK / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 10294-41-4
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CeN3O9·6H2O
MDL-nummer 149631
Formel vikt 434.22g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.