Läs mer
Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11311099
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311099 50 g 50g
11321099 5 g 5g
11301099 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011330.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
Cerium(III)nitrathexahydrat används för att separera cerium från andra sällsynta jordartsmetaller. Den spelar en viktig roll som katalysator för hydrolys av fosforsyraestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-41-4
Molekylformel CeH12N3O15
Molekylvikt (g/mol) 434.22
MDL-nummer MFCD00149631
InChI-nyckel QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC-namn cerium(3+)hexahydrattrinitrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) nitrate hexahydrate
Namnnotering hexahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vikt 434.23 (326.13 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.