Läs mer
Cerium(III) Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Produktkod. 15824220
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824220 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15824220 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1022710100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Extra pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) Nitrate Hexahydrate
CAS 10294-41-4
Kvantitet 100 g
Molekylformel Ce(NO3)3 · 6 H2O
MDL-nummer MFCD00149631
Synonym Cerium(III) nitrate hexahydrate, Cerium(III) nitrate hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 434.22