Läs mer
Cerium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11384868
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11384868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043181.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
Cerium(III)nitrathydrat används som analytiskt reagens. Det fungerar som en katalysator inom den petrokemiska industrin och i läkemedelsindustrin. Vidare är det en kemikalie som hjälper brännvävnad att återhämta sig in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
MDL-nummer MFCD00010926
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) nitrate hydrate
Namnnotering 150°C - 3H2O
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.998%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acetone
Formel vikt 326.13 (Anhydrous)
Odör Acidic
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.