Läs mer
Cerium(III) oxalate hydrate, 99%
Produktkod. p-7051000
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11329387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040227.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
Det används i keramik, glas, fosfor och pyroteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15750-47-7
Molekylformel C6Ce2O12
Molekylvikt (g/mol) 544.29
MDL-nummer MFCD00013082
InChI-nyckel ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
IUPAC-namn cerium;oxalsyra;hydrat
LEDER [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) oxalate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2001
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Formel vikt 544.29 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.