Läs mer
Cerium(III) oxalathydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11338007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338007 5 g 5g
11328007 25 g 25g
11318007 100 g 100g
11308007 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11338007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 021122.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15750-47-7
Molekylformel C6Ce2O12
Molekylvikt (g/mol) 544.29
MDL-nummer MFCD00013082
InChI-nyckel ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
LEDER [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) oxalate hydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2001
IUPAC-namn cerium;oxalsyra;hydrat
Formel vikt 544,29 (Vattenlös)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(III) oxalate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) oxalatehydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.