Läs mer
Cerium(III)fosfat, 99 % min
Produktkod. 11383608
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383608 25 g 25g
11373608 100 g 100g
11363608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039215.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13454-71-2 | CeO4P | 235,09 g/mol
Mellanprodukt i ceriumbaserad teknik för färgning av lysosomala enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-71-2
Molekylformel CeO4P
Molekylvikt (g/mol) 235.09
MDL-nummer MFCD00049424
InChI-nyckel TYAVIWGEVOBWDZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium phosphate, cerium 3+ phosphate, unii-xr1z4biw2j, cerium iii phosphate, xr1z4biw2j, phosphoric acid,cerium 3+ salt 1:1, cerium monophosphate, cerium 3 phosphate, cerium orthophosphate cepo4, acmc-20alhk
PubChem CID 159673
IUPAC-namn cerium(3+);fosfat
LEDER [Ce+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) phosphate
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Densitet 5.22 g/mL
Linjär formel CePO4
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 235.09
Procent renhet ≤99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.