Läs mer
Cerium(III)sulfat, 99,9 %, (REO=Rare Earth Oxides), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10380933 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10380933 250 g Glasflaska 250g
10046182 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10380933 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378662500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-94-9
Molekylformel Ce2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 568.43
MDL-nummer MFCD00010931
InChI-nyckel OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC-namn cerium(3+);trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) sulfate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Linjär formel Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 568.43
Procent renhet 99.90%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.