Läs mer
Cerium(III)sulfat, 99,9 %, (REO=Rare Earth Oxides), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3212493 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10046182
Brand: Thermo Scientific Acros 378660500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-94-9
Molekylformel Ce2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 568.43
MDL-nummer MFCD00010931
InChI-nyckel OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC-namn cerium(3+);trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) sulfate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Linjär formel Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 568.43
Procent renhet 99.90%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(III) sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cerium(III) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.