Läs mer
Cerium(III) sulfatoktahydrat, REacton™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11458510
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458510 50 g 50g
11468510 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044357.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10450-59-6 | Ce2(SO4)3·8H2O
Cerium(III)sulfatoktahydrat används vid vattentätning, mögelskydd och vid färgning och tryckning av textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10450-59-6
Molekylformel Ce2(SO4)3·8H2O
MDL-nummer MFCD00149641
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium (III) sulfate octahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2002
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 712.55 (568.42 Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Reacton
Densitet 2.886 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.