Läs mer
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11394817
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394817 5 g 5g
11304827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041856.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12014-93-6 | Ce2S3 | 376.41 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12014-93-6
Molekylformel Ce2S3
Molekylvikt (g/mol) 376.41
MDL-nummer MFCD00016007
InChI-nyckel MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
PubChem CID 159394
LEDER [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) sulfide
Smältpunkt 2100°C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn cerium(3+);trisulfid
Formel vikt 376.43
Odör Rotten eggs
Utseende Red-brown powder
Densitet 5.02 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.