Läs mer
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4407354
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11394817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041856.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12014-93-6 | Ce2S3 | 376.41 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12014-93-6
Molekylformel Ce2S3
Molekylvikt (g/mol) 376.41
MDL-nummer MFCD00016007
InChI-nyckel MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
PubChem CID 159394
LEDER [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) sulfide
Smältpunkt 2100°C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn cerium(3+);trisulfid
Formel vikt 376.43
Odör Rotten eggs
Utseende Red-brown powder
Densitet 5.02 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.