Läs mer
Cerium(III)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359106
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359106 5 g 5g
11369106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20251.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76089-77-5 | C3CeF9O9S3 | 587.31 g/mol
Det används som mellanprodukt för organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för organisk syntes och läkemedel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76089-77-5
Molekylformel C3CeF9O9S3
Molekylvikt (g/mol) 587.31
MDL-nummer MFCD02093899
InChI-nyckel PHSMPGGNMIPKTH-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii trifluoromethanesulfonate, cerium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid cerium iii salt, cerium trifluoromethanesulfonate, cerous triflate, ce otf 3, 3cf3o3s.ce, acmc-209p1w, ksc491c9f
PubChem CID 2733941
IUPAC-namn cerium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER [Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Cerium(III) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.7
Linjär formel (CF3SO3)3Ce
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 587.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.