missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cerium(III)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11369106
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11369106

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20251.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 76089-77-5 | C3CeF9O9S3 | 587.31 g/mol

Det används som mellanprodukt för organisk syntes och läkemedel.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för organisk syntes och läkemedel.

Löslighet
Lösligt i vatten.

Anmärkningar
Hygroskopisk. förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76089-77-5
Molekylformel C3CeF9O9S3
Molekylvikt (g/mol) 587.31
MDL-nummer MFCD02093899
InChI-nyckel PHSMPGGNMIPKTH-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii trifluoromethanesulfonate, cerium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid cerium iii salt, cerium trifluoromethanesulfonate, cerous triflate, ce otf 3, 3cf3o3s.ce, acmc-209p1w, ksc491c9f
PubChem CID 2733941
IUPAC-namn cerium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER [Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Specifications

Kemiskt namn eller material Cerium(III) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.7
Linjär formel (CF3SO3)3Ce
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 587.33
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.