Läs mer
Ceriumgöt, 99,8 % min (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4781844
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11330649
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000065.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-45-1
Molekylformel Ce
Molekylvikt (g/mol) 140.12
MDL-nummer MFCD00010924
InChI-nyckel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-namn cerium
LEDER [Ce]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium
Färg Grå
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Utseende Dark Gray ingot
Densitet 6.77 g/cm3
Kvantitet 50 g
Odör Odorless
Förpackning Under mineralolja
Analysprocentintervall 99.8% (REO)
Form Ingot
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium ingot
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.