Läs mer
Cerium(IV) ammonium nitrate, 98+%
Beskrivning
Cerium(IV)ammoniumnitrat används i stor utsträckning som oxidant för många funktionella grupper som alkoholer, fenoler och etrar samt CH-bindningar. Det fungerar som ett avskyddande reagens för alkohol i organisk syntes. Det är användbart vid syntes av heterocykler som kinoxalinderivat som används i färgämnen, organiska halvledare och DNA-klyvningsmedel. Det är en aktiv komponent i krometsningsmedel, som används vid tillverkning av fotomasker och flytande kristallskärmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cerium(IV) ammoniumnitrat används i stor utsträckning som oxidationsmedel för många funktionella grupper som alkoholer, fenoler och etrar samt CH-bindningar. Det fungerar som ett avskyddande reagens för alkohol i organisk syntes. Det är användbart vid syntes av heterocykler som kinoxalinderivat som används i färgämnen, organiska halvledare och DNA-klyvningsmedel. Det är en aktiv komponent i krometsningsmedel, som används vid tillverkning av fotomasker och flytande kristallskärmar.
Löslighet Lösligt i vatten
och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel och pulveriserade metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(IV) ammonium nitrate |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| UN-nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,1992 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vikt | 548.23 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Odör | Pungent |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.