Läs mer
Cerium(IV) ammonium nitrate, 98+%
Produktkod. p-7020806
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11445323
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12882.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cerium(IV) ammonium nitrate, >-98%, H8CeN8O18, CAS Number-16774-21-3, Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN, 1000g, Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S., 240-827-6, 548.23, H272-H290-H302-H314-H317-H335 | CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
Cerium(IV)ammoniumnitrat används i stor utsträckning som oxidant för många funktionella grupper som alkoholer, fenoler och etrar samt CH-bindningar. Det fungerar som ett avskyddande reagens för alkohol i organisk syntes. Det är användbart vid syntes av heterocykler som kinoxalinderivat som används i färgämnen, organiska halvledare och DNA-klyvningsmedel. Det är en aktiv komponent i krometsningsmedel, som används vid tillverkning av fotomasker och flytande kristallskärmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cerium(IV) ammoniumnitrat används i stor utsträckning som oxidationsmedel för många funktionella grupper som alkoholer, fenoler och etrar samt CH-bindningar. Det fungerar som ett avskyddande reagens för alkohol i organisk syntes. Det är användbart vid syntes av heterocykler som kinoxalinderivat som används i färgämnen, organiska halvledare och DNA-klyvningsmedel. Det är en aktiv komponent i krometsningsmedel, som används vid tillverkning av fotomasker och flytande kristallskärmar.
Löslighet Lösligt i vatten
och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16774-21-3
Molekylformel H8CeN8O18
MDL-nummer MFCD00151121
Synonym Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) ammonium nitrate
Kvantitet 50 g
Linjär formel (NH4)2Ce(NO3)6
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,1992
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 548.23
Procent renhet ≥98%
Odör Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.