Läs mer
Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton™, 99.5% (REO)
Produktkod. 11351099
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351099 100 g 100g
11331099 10 g 10g
11341099 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011332.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
Cerium(IV) ammoniumnitrat används för att erbjuda en ny väg till tartronsyraderivat via enkel syresättning av malonater. Det används också som för oxidativa additionsreaktioner av elektrofila radikaler till alkener, vilket möjliggör bildning av intermolekylära och intramolekylära kol-kol- och kol-heteroatombindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16774-21-3
Molekylformel H8CeN8O18
MDL-nummer MFCD00151121
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) ammonium nitrate
Namnnotering (REO)
Färg Orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Linjär formel (NH4)2Ce(NO3)6
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,1992
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 548.23
Procent renhet 99.5%
Odör Pungent
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.