Läs mer
Cerium(IV) ammoniumsulfatdihydrat, ACS, 94% min
Produktkod. 11329337
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329337 250 g 250g
11349337 1 kg 1kg
11339337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040194.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10378-47-9 | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Ammoniumcerium(IV)sulfatdihydrat är ett oxidationsmedel i organisk syntes och det används som ett analytiskt reagens, i tunnskiktskromatografi för detektering av antidepressiva läkemedel i mänskliga blod- och urinprover. Den används för att våtetsa Co-katalysatorn och syntes av kolnanorör. Det används inom medicin- och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-47-9
Molekylformel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MDL-nummer MFCD00149417
Synonym Ammonium cerium sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Smältpunkt 130 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 94% min.
Löslighetsinformation Löslig i vatten och olöslig i etanol.
Formel vikt 632,56 (596,53 vattenfattig)
Kvalitet ACS
Utseende Gul kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.