Läs mer
Cerium(IV) ammoniumsulfatdihydrat, ACS, 94 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339337
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 11339337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040194.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10378-47-9 | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Ammoniumcerium(IV)sulfatdihydrat är ett oxidationsmedel i organisk syntes och det används som ett analytiskt reagens, i tunnskiktskromatografi för detektering av antidepressiva läkemedel i mänskliga blod- och urinprover. Den används för att våtetsa Co-katalysatorn och syntes av kolnanorör. Det används inom medicin- och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-47-9
Molekylformel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MDL-nummer MFCD00149417
Synonym Ammonium cerium sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Smältpunkt 130°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 94% min.
Löslighetsinformation Soluble in water and insoluble in ethanol.
Formel vikt 632.56 (596.53 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Utseende Yellow crystalline
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.