Läs mer
Cerium(IV) ammoniumsulfatdihydrat, ACS, 94% min
Beskrivning
Ammoniumcerium(IV)sulfatdihydrat är ett oxidationsmedel i organisk syntes och det används som ett analytiskt reagens, i tunnskiktskromatografi för detektering av antidepressiva läkemedel i mänskliga blod- och urinprover. Den används för att våtetsa Co-katalysatorn och syntes av kolnanorör. Det används inom medicin- och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate |
| Smältpunkt | 130 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 94% min. |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och olöslig i etanol. |
| Formel vikt | 632,56 (596,53 vattenfattig) |
| Kvalitet | ACS |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.