Läs mer
Cerium(IV) and Dilute Nitric acid, Etchant Solution, Ce(IV) concentration 0.25N, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349767
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349767 4 L 4 L
11339767 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042110.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den används allmänt som etsmedelslösning i industriellt syfte för att kemiskt ta bort lager från ytan på en wafer under tillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD01866052
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Namnnotering Etchant Solution
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 L
UN-nummer UN3098
Löslighetsinformation Soluble in water
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ce(IV) concentration 0.25N
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.