Läs mer
Cerium(IV) and Dilute Nitric acid, Etchant Solution, Ce(IV) concentration 0.25N, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051849
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Produktkod. 11339767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042110.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den används allmänt som etsmedelslösning i industriellt syfte för att kemiskt ta bort lager från ytan på en wafer under tillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD01866052
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Namnnotering Etchant Solution
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3098
Löslighetsinformation Soluble in water
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ce(IV) concentration 0.25N
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.