Läs mer
Cerium(IV) fluoride hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Cerium(IV)fluorid hydratiserar en vattenolöslig ceriumkälla för användning i syrekänsliga tillämpningar, såsom metallproduktion. Kommersiella tillämpningar för cerium inkluderar metallurgi, glas- och glaspolering, keramik, katalysatorer och i fosfor. Vid ståltillverkning används det för att avlägsna fritt syre och svavel genom att bilda stabila oxisulfider och genom att binda upp oönskade spårämnen, såsom bly och antimon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(IV) fluoride hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3288 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water; Slowly hydrolyzed by cold water |
| Formel vikt | 216.11 (Anhydrous) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.