Läs mer
Cerium(IV) isopropoxide, Ce 37-45%
Produktkod. 11480790
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480790 5 g 5g
11470790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044468.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63007-83-0 | C12H28CeO4 | 376.47 g/mol
Cerium(IV)isopropoxid, Ce 37-45% används för att katalysera diastereoselektiva pinacol-kopplingar. Det bildar diketonater, som hydrolyserar till CeO2-partiklar. CeO2-partiklar har potential för jonledning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63007-83-0
Molekylformel C12H28CeO4
Molekylvikt (g/mol) 376.47
MDL-nummer MFCD00061483
InChI-nyckel BCBBBOXRROHVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iv isopropoxide, acmc-20alht, tetraisopropoxycerium iv, cerium 4+ tetrapropan-2-olate
PubChem CID 14473355
IUPAC-namn cerium(4+);propan-2-olat
LEDER [Ce+4].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium (IV) isopropoxide
Smältpunkt 140°C (decomposition)
Färg Orange-röd till gul
Linjär formel Ce(OC3H7)4
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in pyridine
Formel vikt 376.48
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ce 37 to 45%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cerium(IV) isopropoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) isopropoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.