Läs mer
Cerium(IV) Oxide, 1 to 3mm, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Produktkod. 15814220
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814220 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15814220 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1022630100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
CAS 1306-38-3
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CeO2
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Ce]=O
IUPAC-namn dioxocerium
Molekylvikt (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Formel vikt 172.11. (molar mass)
Odör Odorless
Förpackning Plastic can
Utseende Light gray solid