Läs mer
Cerium(IV)oxid, 20 % i H{2}O, nanopartikeldispersion, högt pH
Produktkod. 15415085
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415085 100 g 100g
15425085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047240.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,114 g/mol
Tillsatsen av CeO2 till CuO/TiO2 ökar specifik yta och hämmar sintring och porstorlekstillväxt vid höga temperaturer. Det används som tillsats i glasindustrin. Ceriumdioxid används huvudsakligen som sådan eller i formulering som ett högprecisionspoleringsmedel för glasprodukter, som katalysator eller katalysatorstöd. Polering och avfärgning av glas; opacifieringsmedel i glasaktiga emaljer och fotokroma glas; värmebeständiga legeringsbeläggningar; som en krackningskatalysator; som en katalysator för bilutsläppskontroll; i keramiska beläggningar; i fosfor; i katoder; i kondensatorer; i halvledare; i eldfasta oxider; ädelstenspolering, som råvara för tillverkning av glas och keramik samt tillsatser i färger och fernissor .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-38-3
Molekylformel CeO2
Molekylvikt (g/mol) 172.114
MDL-nummer MFCD00010933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-namn dioxocerium
LEDER O=[Ce]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
Namnnotering 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Färg Röd till brun
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Very low water solubility (<0.123 ?g/L at 20°C) and soluble in concentrated mineral acid.
Formel vikt 172.12
Odör Odorless
Densitet 1.23 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.