Läs mer
Cerium(IV)oxid, 20 % i H{2}O, nanopartikeldispersion, högt pH
Beskrivning
Tillsatsen av CeO2 till CuO/TiO2 ökar specifik yta och hämmar sintring och porstorlekstillväxt vid höga temperaturer. Det används som tillsats i glasindustrin. Ceriumdioxid används huvudsakligen som sådan eller i formulering som ett högprecisionspoleringsmedel för glasprodukter, som katalysator eller katalysatorstöd. Polering och avfärgning av glas; opacifieringsmedel i glasaktiga emaljer och fotokroma glas; värmebeständiga legeringsbeläggningar; som en krackningskatalysator; som en katalysator för bilutsläppskontroll; i keramiska beläggningar; i fosfor; i katoder; i kondensatorer; i halvledare; i eldfasta oxider; ädelstenspolering, som råvara för tillverkning av glas och keramik samt tillsatser i färger och fernissor .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium(IV) oxide |
| Namnnotering | 20 % i H2O, nanopartikelspridning |
| Färg | Röd till brun |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1.23 g/mL |
| Löslighetsinformation | Mycket låg vattenlöslighet (<0,123 ?g/L vid 20 °C) och löslig i koncentrerad mineralsyra. |
| Formel vikt | 172.12 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.