Läs mer
Cerium(IV) oxide, 20% in H{2}O, nanoparticle dispersion, low pH, <5.0nm APS Number Weighted
Produktkod. p-7052343
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 15495075
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047232.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
The addition of CeO2 to CuO/TiO2 increases specific surface area and inhibits sintering and pore size growth at high temperatures. It is used as an additive in glass industry. Cerium dioxide is mainly used as such or in formulation as a high precision polishing agent for glass products, as catalyst or catalyst support. Polishing and decolorizing glass; opacifier in vitreous enamels and photo chromic glasses; heat-resistant alloy coatings; as a cracking catalyst; as a catalyst for automobile emission control; in ceramic coatings; in phosphors; in cathodes; in capacitors; in semiconductors; in refractory oxides; gemstone polishing, as raw material for the production of glass and ceramics as well as additives in paints and varnishes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-38-3
Molekylformel CeO2
Molekylvikt (g/mol) 172.114
MDL-nummer MFCD00010933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-namn dioxocerium
LEDER O=[Ce]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
Namnnotering 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Färg Röd till brun
pH 4.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Very low water solubility (<0.123 ?g/L at 20°C) and soluble in concentrated mineral acid.
Formel vikt 172.12
Odör Odorless
Densitet 1.23 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.