Läs mer
Cerium(IV) oxide, 99.5% (REO)
Produktkod. p-7049109
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11352008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012925.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV)oxid används i keramik och för att polera glas och stenar. Den appliceras som fast elektrolyt i bränsleceller. Den kan också användas som en samkatalysator i många olika reaktioner. Det används också som en antioxidant och för att generera väte genom vattenklyvning. Den används som en högtemperatur-kolväteoxidationskatalysator i självrengörande ugnar. Den kan användas i infraröda filter, glödmantel och solskydd i kombination med andra material. Det finner användning som ett katalysatorstöd och för att sensibilisera ljuskänsligt glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-38-3
Molekylformel CeO2
Molekylvikt (g/mol) 172.114
MDL-nummer MFCD00010933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-namn dioxocerium
LEDER O=[Ce]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
Smältpunkt 2600°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,1989
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 172.12
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 7.132 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.