Läs mer
Cerium(IV)oxid, 99,5 % (REO)
Produktkod. 11449850
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449850 25 g 25g
11459850 100 g 100g
11469850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044662.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,114 g/mol
Cerium(IV)oxid används i keramik och för att polera glas och stenar. Den appliceras som fast elektrolyt i bränsleceller. Den kan också användas som en samkatalysator i många olika reaktioner. Det används också som en antioxidant och för att generera väte genom vattenklyvning. Den används som en högtemperatur-kolväteoxidationskatalysator i självrengörande ugnar. Den kan användas i infraröda filter, glödmantel och solskydd i kombination med andra material. Det finner användning som ett katalysatorstöd och för att sensibilisera ljuskänsligt glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-38-3
Molekylformel CeO2
Molekylvikt (g/mol) 172.114
MDL-nummer MFCD00010933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-namn dioxocerium
LEDER O=[Ce]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
Smältpunkt 2600°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 172.12
Densitet 7.132
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.