Läs mer
Cerium(IV)oxid, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10470281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10470281 100 g Plastflaska 100g
10571451 500 g Plastflaska 500g
13438448 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10470281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199121000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-38-3
Molekylformel CeO2
Molekylvikt (g/mol) 172.12
MDL-nummer MFCD00010933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-namn dioxocerium
LEDER O=[Ce]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
Smältpunkt 2600,0 °C
Namnnotering 99.9%
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 7.13, 7.1300g/mL
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel CeO2
Fieser 06,99
Merck Index 15,1988
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i syror
Formel vikt 172.12
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.