Läs mer
Cerium(IV) Oxide, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Produktkod. 10478780 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
100g, Plastic powder jar
Produktkod.
10478780 100g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10478780 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3680/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 2600°C
CAS 1306-38-3
Färg Yellow
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CeO2
MDL-nummer 10933
InChI-nyckel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Ce]=O
IUPAC-namn dioxocerium
Molekylvikt (g/mol) 172.11
Formel vikt 172.12g/mol
Förpackning Plastic powder jar