Läs mer
Cerium(IV)oxid, hydratiserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824661
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11397997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 021120.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12014-56-1
Molekylformel CeH8O4
Molekylvikt (g/mol) 212.18
MDL-nummer MFCD00010927
InChI-nyckel DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.[Ce]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(IV) oxide
Färg Brun till gul
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 50 g
Formel vikt 172.12 (anhydrous)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.